COMH30377610
Combi-Blocks, Inc.
(5-chloro-2-methoxy-4-methylphenyl)methanol
About This Item
Iupac Name
(5-chloro-2-methoxy-4-methylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H11ClO2/c1-6-3-9(12-2)7(5-11)4-8(6)10/h3-4,11H,5H2,1-2H3
InChI
RELCISHVAMZXLW-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4652
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4652
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)