Documenti fondamentali
COMH303775D5
Combi-Blocks, Inc.
4-[(4-Bromothiophen-3-yl)carbonyl]morpholine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.15
Numero MDL:
Iupac Name
(4-bromothiophen-3-yl)(morpholino)methanone
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2S/c10-8-6-14-5-7(8)9(12)11-1-3-13-4-2-11/h5-6H,1-4H2
InChI
ZHEZGOIISBBHCW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4528
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4528
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)