Documenti fondamentali
COMH11E51CD3
Combi-Blocks, Inc.
2-(6-Fluoropyridin-3-yl)isoindole-1,3-dione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.21
Numero MDL:
Iupac Name
2-(6-fluoropyridin-3-yl)isoindoline-1,3-dione
Inchi Code
1S/C13H7FN2O2/c14-11-6-5-8(7-15-11)16-12(17)9-3-1-2-4-10(9)13(16)18/h1-7H
InChI
LQGPMDQKKCVAHS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2130
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2130
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)