Documenti fondamentali
COMH0C955712
Combi-Blocks, Inc.
4-[(Ethylsulfamoyl)methyl]benzoic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 226.14
5 G
CHF 558.42
10 G
CHF 890.70
25 G
CHF 1’721.40
SKU del venditore: LD-2054-1G
CHF 226.14
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 226.14
5 G
CHF 558.42
10 G
CHF 890.70
25 G
CHF 1’721.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.28
Numero MDL:
SKU del venditore: LD-2054-1G
CHF 226.14
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-{[(ethylamino)sulfonyl]methyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO4S/c1-2-11-16(14,15)7-8-3-5-9(6-4-8)10(12)13/h3-6,11H,2,7H2,1H3,(H,12,13)
InChI
GMECTSQCRNAKEB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2054
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-2054
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)