Documenti fondamentali
COMH0C9556BA
Combi-Blocks, Inc.
1,3,5-tribromo-2,4-dimethoxybenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
374.85
Numero MDL:
Iupac Name
1,3,5-tribromo-2,4-dimethoxybenzene
Inchi Code
1S/C8H7Br3O2/c1-12-7-4(9)3-5(10)8(13-2)6(7)11/h3H,1-2H3
InChI
AZFRKBCSVYYWDW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4495
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4495
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)