Documenti fondamentali
COMH04239760
Combi-Blocks, Inc.
Trans-1-Boc-3-amino-4-methylpyrrolidine hydrochloride
Scegli un formato
1 G
CHF 226.14
5 G
CHF 558.42
10 G
CHF 890.70
SKU del venditore: SH-6682-1G
CHF 226.14
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 226.14
5 G
CHF 558.42
10 G
CHF 890.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.74
Numero MDL:
SKU del venditore: SH-6682-1G
CHF 226.14
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (4S)-3-amino-4-methylpyrrolidine-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H20N2O2.ClH/c1-7-5-12(6-8(7)11)9(13)14-10(2,3)4;/h7-8H,5-6,11H2,1-4H3;1H/t7-,8?;/m0./s1
InChI
IXBLNFDWECFVSM-JPPWUZRISA-N
Temperatura di conservazione
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6682
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6682
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)