COMH04239449
Combi-Blocks, Inc.
2-[(E)-2-(2-Nitrophenyl)vinyl]quinoline
About This Item
Iupac Name
2-[2-(2-nitrophenyl)vinyl]quinoline
Inchi Code
1S/C17H12N2O2/c20-19(21)17-8-4-2-6-14(17)10-12-15-11-9-13-5-1-3-7-16(13)18-15/h1-12H/b12-10+
InChI
YHBUYTZJYLCAFX-ZRDIBKRKSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-9227
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)