Documenti fondamentali
COMH04238D33
Combi-Blocks, Inc.
1-(1H-1,2,4-Triazol-5-yl)piperazine dihydrochloride
Scegli un formato
250 MG
CHF 267.68
1 G
CHF 558.42
5 G
CHF 1’555.26
10 G
CHF 2’302.89
SKU del venditore: QZ-7383-250MG
CHF 267.68
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 267.68
1 G
CHF 558.42
5 G
CHF 1’555.26
10 G
CHF 2’302.89
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.11
Numero MDL:
SKU del venditore: QZ-7383-250MG
CHF 267.68
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(1H-1,2,4-triazol-5-yl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N5.2ClH/c1-3-11(4-2-7-1)6-8-5-9-10-6;;/h5,7H,1-4H2,(H,8,9,10);2*1H
InChI
IEPQQKAKFFTFMC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-7383
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-7383
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)