Documenti fondamentali
COMH04238747
Combi-Blocks, Inc.
1-(Cyclopropylcarbonyl)piperidine-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.23
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-(cyclopropylcarbonyl)-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H15NO3/c12-9(7-3-4-7)11-5-1-2-8(6-11)10(13)14/h7-8H,1-6H2,(H,13,14)
InChI
GIEHYCZYCZPMNY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-5842
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-5842
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)