COMH0423844E
Combi-Blocks, Inc.
2-([2-(2,5-Dimethylphenoxy)ethyl]thio)-1h-benzimidazole
About This Item
Iupac Name
2-{[2-(2,5-dimethylphenoxy)ethyl]sulfanyl}-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C17H18N2OS/c1-12-7-8-13(2)16(11-12)20-9-10-21-17-18-14-5-3-4-6-15(14)19-17/h3-8,11H,9-10H2,1-2H3,(H,18,19)
InChI
BFBBPEYMZZKULI-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-5075
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)