Documenti fondamentali
COMH04238438
Combi-Blocks, Inc.
5-Nitrospiro[1,3-benzodioxole-2,1'-cyclohexane]
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.24
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-nitrospiro[benzo[d][1,3]dioxole-2,1'-cyclohexane]
Inchi Code
1S/C12H13NO4/c14-13(15)9-4-5-10-11(8-9)17-12(16-10)6-2-1-3-7-12/h4-5,8H,1-3,6-7H2
InChI
DGGQZKWSSUCGHQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-5053
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-5053
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)