Documenti fondamentali
COMH042380E3
Combi-Blocks, Inc.
6-Bromo-2-(3-isobutoxyphenyl)quinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
400.27
Numero MDL:
Iupac Name
6-bromo-2-(3-isobutoxyphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C20H18BrNO3/c1-12(2)11-25-15-5-3-4-13(8-15)19-10-17(20(23)24)16-9-14(21)6-7-18(16)22-19/h3-10,12H,11H2,1-2H3,(H,23,24)
InChI
XXFFODPQIJUART-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-4189
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-4189
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)