COMH04237E17
Combi-Blocks, Inc.
2-Methoxy-4-([(4-methylphenyl)amino]methyl)phenol
About This Item
Iupac Name
2-methoxy-4-(4-toluidinomethyl)phenol
Inchi Code
1S/C15H17NO2/c1-11-3-6-13(7-4-11)16-10-12-5-8-14(17)15(9-12)18-2/h3-9,16-17H,10H2,1-2H3
InChI
DUDODTYBAZRSSV-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3462
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)