Documenti fondamentali
COMH04237DD7
Combi-Blocks, Inc.
[3-(Isopropylthio)propyl]amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.26
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-(isopropylsulfanyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C6H15NS/c1-6(2)8-5-3-4-7/h6H,3-5,7H2,1-2H3
InChI
QGGKLVUTHRMLGV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3396
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3396
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)