Documenti fondamentali
COMH04237CDD
Combi-Blocks, Inc.
N-(1,2,3,4-Tetrahydroacridin-9-yl)propane-1,3-diamine dihydrochloride
Scegli un formato
250 MG
CHF 392.28
1 G
CHF 890.70
SKU del venditore: QZ-3141-250MG
CHF 392.28
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 392.28
1 G
CHF 890.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
328.28
Numero MDL:
SKU del venditore: QZ-3141-250MG
CHF 392.28
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N1-(1,2,3,4-tetrahydroacridin-9-yl)propane-1,3-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C16H21N3.2ClH/c17-10-5-11-18-16-12-6-1-3-8-14(12)19-15-9-4-2-7-13(15)16;;/h1,3,6,8H,2,4-5,7,9-11,17H2,(H,18,19);2*1H
InChI
FWSNQSZHORUOPW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3141
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-3141
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)