Documenti fondamentali
COMH0423799D
Combi-Blocks, Inc.
Phenyl(4-piperazin-1-ylphenyl)methanone
Scegli un formato
250 MG
CHF 170.76
1 G
CHF 336.90
5 G
CHF 890.70
SKU del venditore: QZ-2300-250MG
CHF 170.76
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 170.76
1 G
CHF 336.90
5 G
CHF 890.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.34
Numero MDL:
SKU del venditore: QZ-2300-250MG
CHF 170.76
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
phenyl[4-(1-piperazinyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C17H18N2O/c20-17(14-4-2-1-3-5-14)15-6-8-16(9-7-15)19-12-10-18-11-13-19/h1-9,18H,10-13H2
InChI
RANBEJKFNYZGNQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-2300
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-2300
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)