COMH04237416
Combi-Blocks, Inc.
Methyl (2-chloro-6-nitrophenoxy)acetate
About This Item
Iupac Name
methyl (2-chloro-6-nitrophenoxy)acetate
Inchi Code
1S/C9H8ClNO5/c1-15-8(12)5-16-9-6(10)3-2-4-7(9)11(13)14/h2-4H,5H2,1H3
InChI
KUYRANCDCIREER-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-0870
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-0870
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)