Documenti fondamentali
COMH04237175
Combi-Blocks, Inc.
2-(2,3-Dihydro-1h-inden-5-yloxy)propanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.24
Numero MDL:
Iupac Name
2-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yloxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C12H14O3/c1-8(12(13)14)15-11-6-5-9-3-2-4-10(9)7-11/h5-8H,2-4H2,1H3,(H,13,14)
InChI
ZJLIHMQROANPCJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-0192
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-0192
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)