Documenti fondamentali
COMH04237034
Combi-Blocks, Inc.
1,2-Bis(1h-benzimidazol-2-yl)ethane-1,2-diol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.31
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1,2-di(1H-benzimidazol-2-yl)-1,2-ethanediol
Inchi Code
1S/C16H14N4O2/c21-13(15-17-9-5-1-2-6-10(9)18-15)14(22)16-19-11-7-3-4-8-12(11)20-16/h1-8,13-14,21-22H,(H,17,18)(H,19,20)
InChI
ALWIRKFXMNFYBB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-9869
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-9869
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)