Documenti fondamentali
COMH04236CFD
Combi-Blocks, Inc.
N-(2-[(2-Methylquinolin-8-yl)oxy]ethyl)acetamide
Scegli un formato
1 G
CHF 336.90
5 G
CHF 1’029.15
SKU del venditore: QY-9046-1G
CHF 336.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 336.90
5 G
CHF 1’029.15
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.29
Numero MDL:
SKU del venditore: QY-9046-1G
CHF 336.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-{2-[(2-methyl-8-quinolinyl)oxy]ethyl}acetamide
Inchi Code
1S/C14H16N2O2/c1-10-6-7-12-4-3-5-13(14(12)16-10)18-9-8-15-11(2)17/h3-7H,8-9H2,1-2H3,(H,15,17)
InChI
FQUXKACRHUHDBX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-9046
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-9046
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)