Documenti fondamentali
COMH04236BF4
Combi-Blocks, Inc.
2-Quinolin-8-yl-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.29
Numero MDL:
Iupac Name
2-(8-quinolinyl)-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione
Inchi Code
1S/C17H11N3O2/c21-16-12-7-1-2-8-13(12)17(22)20(19-16)14-9-3-5-11-6-4-10-18-15(11)14/h1-10H,(H,19,21)
InChI
MYXBMYBGVJKMLV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-8781
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-8781
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)