Documenti fondamentali
COMH042366BE
Combi-Blocks, Inc.
2-([(5-Chloro-2-methylphenyl)amino]methyl)hexahydro-4,6-ethenocyclopropa[f]isoindole-1,3(3ah)-dione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.82
Numero MDL:
Iupac Name
2-(((5-chloro-2-methylphenyl)amino)methyl)-4,4a,5,5a,6,6a-hexahydro-4,6-ethenocyclopropa[f]isoindole-1,3(2H,3aH)-dione
Inchi Code
1S/C19H19ClN2O2/c1-9-2-3-10(20)6-15(9)21-8-22-18(23)16-11-4-5-12(14-7-13(11)14)17(16)19(22)24/h2-6,11-14,16-17,21H,7-8H2,1H3
InChI
ICZYLVCRMQXESH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-7445
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-7445
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)