Documenti fondamentali
COMH04236191
Combi-Blocks, Inc.
Pentachlorophenyl n-[(benzyloxy)carbonyl]glycinate
Scegli un formato
1 G
CHF 226.14
5 G
CHF 586.11
SKU del venditore: QY-6117-1G
CHF 226.14
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 226.14
5 G
CHF 586.11
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
457.52
Numero MDL:
SKU del venditore: QY-6117-1G
CHF 226.14
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,3,4,5,6-pentachlorophenyl {[(benzyloxy)carbonyl]amino}acetate
Inchi Code
1S/C16H10Cl5NO4/c17-10-11(18)13(20)15(14(21)12(10)19)26-9(23)6-22-16(24)25-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,22,24)
InChI
RZCFLGRUTAWUCN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-6117
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-6117
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)