COMH04235F35
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl [(3-methylphenyl)amino]acetate
About This Item
Iupac Name
ethyl 3-toluidinoacetate
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-3-14-11(13)8-12-10-6-4-5-9(2)7-10/h4-7,12H,3,8H2,1-2H3
InChI
JZCIUMVCWIEEQX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-5510
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-5510
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)