Documenti fondamentali
COMH04235DBC
Combi-Blocks, Inc.
3-(Pyrrolidin-1-ylcarbonyl)quinolin-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.29
Numero MDL:
Iupac Name
3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)-2-quinolinylamine
Inchi Code
1S/C14H15N3O/c15-13-11(14(18)17-7-3-4-8-17)9-10-5-1-2-6-12(10)16-13/h1-2,5-6,9H,3-4,7-8H2,(H2,15,16)
InChI
JEEJYJCZHYJMGA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-5131
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-5131
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)