COMH04235B9B
Combi-Blocks, Inc.
4-Chloro-5-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: QY-4586-250MG
CHF 143.07
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: QY-4586-250MG
CHF 143.07
Iupac Name
4-chloro-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O2/c1-2-3(6)4(5(9)10)8-7-2/h1H3,(H,7,8)(H,9,10)
InChI
FWSYEYQXPSSQMV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-4586
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)