Documenti fondamentali
COMH0423547D
Combi-Blocks, Inc.
6-Chloro-2-(4-methoxyphenyl)quinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
313.74
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
6-chloro-2-(4-methoxyphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H12ClNO3/c1-22-12-5-2-10(3-6-12)16-9-14(17(20)21)13-8-11(18)4-7-15(13)19-16/h2-9H,1H3,(H,20,21)
InChI
FXTAXDJWNKIIHF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-2761
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-2761
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)