COMH042351AB
Combi-Blocks, Inc.
4-[(2,5-Dimethylphenyl)amino]-4-oxobutanoic acid
About This Item
Iupac Name
4-(2,5-dimethylanilino)-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-8-3-4-9(2)10(7-8)13-11(14)5-6-12(15)16/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChI
ZBAQXQRTGNBUJL-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-0764
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)