Documenti fondamentali
COMH0423516F
Combi-Blocks, Inc.
2-(4-Chlorophenoxy)butanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.65
Numero MDL:
Iupac Name
2-(4-chlorophenoxy)butanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11ClO3/c1-2-9(10(12)13)14-8-5-3-7(11)4-6-8/h3-6,9H,2H2,1H3,(H,12,13)
InChI
CEJKAKCQVUWNNA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-0704
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-0704
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)