Documenti fondamentali
COMH04234E09
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 2-chloro-4-phenylpyrimidine-5-carboxylate
Scegli un formato
250 MG
CHF 203.99
1 G
CHF 419.97
SKU del venditore: QW-9562-250MG
CHF 203.99
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 203.99
1 G
CHF 419.97
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.7
Numero MDL:
SKU del venditore: QW-9562-250MG
CHF 203.99
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2-chloro-4-phenyl-5-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H11ClN2O2/c1-2-18-12(17)10-8-15-13(14)16-11(10)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2H2,1H3
InChI
ALKGKYDTQXQWDE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-9562
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-9562
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)