Documenti fondamentali
COMH04234D2E
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 2-(4-hydroxypiperidin-1-yl)pyrimidine-5-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.29
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
ethyl 2-(4-hydroxy-1-piperidinyl)-5-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H17N3O3/c1-2-18-11(17)9-7-13-12(14-8-9)15-5-3-10(16)4-6-15/h7-8,10,16H,2-6H2,1H3
InChI
OEAXDUMHYRUYFF-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-9054
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-9054
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)