Documenti fondamentali
COMH0423474C
Combi-Blocks, Inc.
5-Methoxy-1h-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.17
Numero MDL:
Iupac Name
5-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-13-9-3-6-2-7(5-12)11-8(6)4-10-9/h2-5,11H,1H3
InChI
ZFQNWDOJNLGVLV-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-5421
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-5421
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)