Documenti
COMH04233FEE
Combi-Blocks, Inc.
7-Hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-6-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.21
Numero MDL:
Iupac Name
7-hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-6-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H12O3/c1-11(2)5-7-3-4-8(6-12)9(13)10(7)14-11/h3-4,6,13H,5H2,1-2H3
InChI
ZALGDIYBOVLOQU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-0831
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-0831