Documenti fondamentali
COMH039FD3C3
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 1,5-dimethyl-6-oxopyridine-3-carboxylate
Scegli un formato
250 MG
CHF 959.93
1 G
CHF 1’721.40
SKU del venditore: OT-4391-250MG
CHF 959.93
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 959.93
1 G
CHF 1’721.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.19
Numero MDL:
SKU del venditore: OT-4391-250MG
CHF 959.93
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 1,5-dimethyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-6-4-7(9(12)13-3)5-10(2)8(6)11/h4-5H,1-3H3
InChI
AVGFHYJNWMMPNN-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4391
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4391
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)