Documenti fondamentali
COMH039FD399
Combi-Blocks, Inc.
N-(6-cyano-1,3-benzothiazol-2-yl)benzamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.32
Numero MDL:
Iupac Name
N-(6-cyanobenzo[d]thiazol-2-yl)benzamide
Inchi Code
1S/C15H9N3OS/c16-9-10-6-7-12-13(8-10)20-15(17-12)18-14(19)11-4-2-1-3-5-11/h1-8H,(H,17,18,19)
InChI
ZJIJLKRBZAQWSS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2351
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2351
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)