Documenti fondamentali
COM964466236
Combi-Blocks, Inc.
Tetrapropoxymethane
Scegli un formato
250 MG
CHF 233.06
1 G
CHF 489.20
5 G
CHF 1’513.73
SKU del venditore: QV-8942-250MG
CHF 233.06
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 233.06
1 G
CHF 489.20
5 G
CHF 1’513.73
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.36
Numero MDL:
SKU del venditore: QV-8942-250MG
CHF 233.06
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(tripropoxymethoxy)propane
Inchi Code
1S/C13H28O4/c1-5-9-14-13(15-10-6-2,16-11-7-3)17-12-8-4/h5-12H2,1-4H3
InChI
LFMXSZSVDQJYDU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-8942
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-8942
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)