Documenti fondamentali
COM964463885
Combi-Blocks, Inc.
Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2-carboxaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.19
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H12O/c10-6-9-5-7-1-3-8(9)4-2-7/h1,3,6-9H,2,4-5H2
InChI
KCHFYKPIADOPBJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-2445
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-2445
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)