Documenti fondamentali
COM964462877
Combi-Blocks, Inc.
N-(6-bromo-1,3-benzothiazol-2-yl)acetamide
Scegli un formato
1 G
CHF 226.14
5 G
CHF 558.42
25 G
CHF 1’721.40
SKU del venditore: OT-4362-1G
CHF 226.14
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 226.14
5 G
CHF 558.42
25 G
CHF 1’721.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.14
Numero MDL:
SKU del venditore: OT-4362-1G
CHF 226.14
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(6-bromo-1,3-benzothiazol-2-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H7BrN2OS/c1-5(13)11-9-12-7-3-2-6(10)4-8(7)14-9/h2-4H,1H3,(H,11,12,13)
InChI
YVCKQTVKWZSELH-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4362
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4362
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)