Documenti fondamentali
COM964462807
Combi-Blocks, Inc.
6,8-Dimethylquinoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.22
Numero MDL:
Iupac Name
6,8-dimethylquinoline
Inchi Code
1S/C11H11N/c1-8-6-9(2)11-10(7-8)4-3-5-12-11/h3-7H,1-2H3
InChI
RLZSSWLXBLSQKI-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1940
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1940
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)