Documenti fondamentali
COM964462780
Combi-Blocks, Inc.
[2,6-Difluoro-4-(oxan-4-yloxy)phenyl]boronic acid
Scegli un formato
250 MG
CHF 170.76
1 G
CHF 336.90
5 G
CHF 890.70
10 G
CHF 1’389.12
25 G
CHF 2’552.10
SKU del venditore: HC-4440-250MG
CHF 170.76
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 170.76
1 G
CHF 336.90
5 G
CHF 890.70
10 G
CHF 1’389.12
25 G
CHF 2’552.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.03
Numero MDL:
SKU del venditore: HC-4440-250MG
CHF 170.76
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
(2,6-difluoro-4-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C11H13BF2O4/c13-9-5-8(6-10(14)11(9)12(15)16)18-7-1-3-17-4-2-7/h5-7,15-16H,1-4H2
InChI
KZZBQXPFYMQAOY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4440
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-4440
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)