Documenti fondamentali
COM964462714
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 2-methylpiperidine-4-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.67
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 2-methylpiperidine-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-6-5-7(3-4-9-6)8(10)11-2;/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3;1H
InChI
UARIIFVOZSXRPR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2522
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2522
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)