Documenti fondamentali
COM945365480
Combi-Blocks, Inc.
2-Methylindazole-3,6-dicarbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.19
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-methyl-2H-indazole-3,6-dicarbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H8N2O2/c1-12-10(6-14)8-3-2-7(5-13)4-9(8)11-12/h2-6H,1H3
InChI
QKWPRHUYVYFVMV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-2327
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-2327
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)