Documenti fondamentali
COM638468697
Combi-Blocks, Inc.
4-(2-Bromoethyl)morpholine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.53
Numero MDL:
Iupac Name
4-(2-bromoethyl)morpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12BrNO.ClH/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8;/h1-6H2;1H
InChI
JLCGPSNHSULUGI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QP-3952
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QP-3952
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)