Documenti fondamentali
COM638466658
Combi-Blocks, Inc.
Bis[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl] sulfone
Scegli un formato
1 G
CHF 73.85
5 G
CHF 80.77
25 G
CHF 108.46
100 G
CHF 177.68
500 G
CHF 447.66
SKU del venditore: QN-5788-1G
CHF 73.85
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 73.85
5 G
CHF 80.77
25 G
CHF 108.46
100 G
CHF 177.68
500 G
CHF 447.66
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.38
Numero MDL:
SKU del venditore: QN-5788-1G
CHF 73.85
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-{[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]sulfonyl}phenoxy)ethanol
Inchi Code
1S/C16H18O6S/c17-9-11-21-13-1-5-15(6-2-13)23(19,20)16-7-3-14(4-8-16)22-12-10-18/h1-8,17-18H,9-12H2
InChI
UTNSTOOXQPHXJQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QN-5788
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QN-5788
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)