Documenti fondamentali
COM638461730
Combi-Blocks, Inc.
6-Bromo-8-methylquinoline-3-boronic acid
Scegli un formato
250 MG
CHF 309.21
1 G
CHF 683.03
SKU del venditore: BC-1408-250MG
CHF 309.21
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 309.21
1 G
CHF 683.03
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.9
Numero MDL:
SKU del venditore: BC-1408-250MG
CHF 309.21
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(6-bromo-8-methylquinolin-3-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C10H9BBrNO2/c1-6-2-9(12)4-7-3-8(11(14)15)5-13-10(6)7/h2-5,14-15H,1H3
InChI
BFBFVHFSXSETSU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BC-1408
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BC-1408
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)