Documenti fondamentali
COM633470022
Combi-Blocks, Inc.
3-Amino-5-(2-hydroxyphenyl)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.24
Numero MDL:
Iupac Name
5-amino-2'-hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO3/c14-10-6-8(5-9(7-10)13(16)17)11-3-1-2-4-12(11)15/h1-7,15H,14H2,(H,16,17)
InChI
PNKROOMAIQEIAY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-8893
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-8893
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)