Documenti fondamentali
COM517297837
Combi-Blocks, Inc.
N-(5-Bromo-2-methylphenyl)glycine
Scegli un formato
1 G
CHF 364.59
5 G
CHF 1’167.60
SKU del venditore: LD-1568-1G
CHF 364.59
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 364.59
5 G
CHF 1’167.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.09
Numero MDL:
SKU del venditore: LD-1568-1G
CHF 364.59
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(5-bromo-2-methylanilino)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2/c1-6-2-3-7(10)4-8(6)11-5-9(12)13/h2-4,11H,5H2,1H3,(H,12,13)
InChI
VCNAHXVPZMNTCB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1568
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1568
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)