Documenti fondamentali
COM514239240
Combi-Blocks, Inc.
N-Cbz-2-chloro-4-fluoro-3-methylaniline
Scegli un formato
250 MG
CHF 267.68
1 G
CHF 503.04
SKU del venditore: OT-4219-250MG
CHF 267.68
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 267.68
1 G
CHF 503.04
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.72
Numero MDL:
SKU del venditore: OT-4219-250MG
CHF 267.68
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
benzyl (2-chloro-4-fluoro-3-methylphenyl)carbamate
Inchi Code
1S/C15H13ClFNO2/c1-10-12(17)7-8-13(14(10)16)18-15(19)20-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-8H,9H2,1H3,(H,18,19)
InChI
JRTLYTZVUVLJLI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4219
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4219
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)