Documenti fondamentali
COM514239138
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-3-cyanothiophene-2-carboxylic acid
Scegli un formato
250 MG
CHF 184.61
1 G
CHF 364.59
5 G
CHF 946.08
10 G
CHF 1’389.12
25 G
CHF 2’552.10
SKU del venditore: CA-5923-250MG
CHF 184.61
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 184.61
1 G
CHF 364.59
5 G
CHF 946.08
10 G
CHF 1’389.12
25 G
CHF 2’552.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.06
Numero MDL:
SKU del venditore: CA-5923-250MG
CHF 184.61
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
4-bromo-3-cyanothiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H2BrNO2S/c7-4-2-11-5(6(9)10)3(4)1-8/h2H,(H,9,10)
InChI
AKEKHJAUYBFGBP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5923
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5923
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)