Documenti fondamentali
COM497524904
Combi-Blocks, Inc.
L-Leu-gly-oh hydrate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.24
Numero MDL:
Iupac Name
{[(2S)-2-amino-4-methylpentanoyl]amino}acetic acid hydrate
Inchi Code
1S/C8H16N2O3.H2O/c1-5(2)3-6(9)8(13)10-4-7(11)12;/h5-6H,3-4,9H2,1-2H3,(H,10,13)(H,11,12);1H2/t6-;/m0./s1
InChI
WBBVYNZNBSZZTP-RGMNGODLSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QM-5308
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QM-5308
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)